Läs mer
DL-ditiotreitol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437690 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437690 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11437690 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100597.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 250mg
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Känd som Clelands-reagens. DL-ditiotreitol, MP Biomedicals är ett skyddsmedel som kvantitativt reducerar disulfider (-SS- till -SH). I denna reaktion oxideras DTT till den cykliska disulfiden, vilket säkerställer reduktionen av andra disulfider i lösning. Di
Ditiotreitol är användbart för att stabilisera enzymer som innehåller sulfhydryl. Effektiv i provbuffertar för att reducera proteindisulfidbindningar före SDS-PAGE. DTT kan också användas för att reducera disulfidbryggan hos tvärbindaren N,N' -bis(akryloyl)cystamin för att bryta isär matrisen av en polyakrylamidgel. Vanligtvis behövs en sju gånger lägre koncentration av DTT (100 mM) än vad som används för 2-merkaptoetanol (5 % v/v, 700 mM).
DTT har använts:
  • Som en av reaktanterna vid reduktion och alkylering avα s1-kasein, det största allergenet för ′komjölk
  • Som en komponent av medium för demembranering och reaktivering av spermier
  • För att bibehålla stabiliteten hos enzymet skyddar tiol effektivt de aktiva platserna i biokatalysatorn
  • Som ett reduktionsmedel för att testa specificiteten av reaktionen av N-etylmaleimid med sulfhydrylgrupper
Specifikationer
CAS 12-3-3483
Smältpunkt 40 °C till 50 °C (litteratur)
pH 4.0 till 6.0
Molekylformel C4H10O2S2
Kvantitet 250 mg
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml, klar och färglös lösning); löslig i etanol, aceton, etylat, kloroform och eter.
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Formel vikt 154.2
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver