Läs mer
DL-Epinefrin Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11476842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476842 1 g 1g
11406852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215106401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 SEK
    736.11 SEK / 1g
    Save 36.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 329-65-7
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.207
InChI-nyckel UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
IUPAC-namn 4-[l-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
LEDER CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Epinephrine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.2
Fysisk form Kristallin