Läs mer
DL-epinefrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496842 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11496842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215106425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4370.00 SEK
    4159.62 SEK / 25g
    Save 210.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Färg Tan till vitt
Molekylformel C9H13NO3
Kvantitet 25 g
Synonym dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
InChI-nyckel UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
IUPAC-namn 4-[l-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 183.207
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
Formel vikt 183.21
Fysisk form Kristallint pulver