Läs mer
DL-Ethionine, 98%
Produktkod. 11434534
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434534 1 g 1g
11444534 5 g 5g
11454534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13154.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
DL-Ethionine används som ett kosttillskott för att påskynda kolangiokarcinogenes in vivo. Det används också för att inducera oxidativ stress i levern för att studera nivåerna och aktiviteterna av antioxidativa enzymer och föreningar som glutation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Löslighet
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-21-0
Molekylformel C6H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 163.24
MDL-nummer MFCD00063102
InChI-nyckel GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
LEDER CCSCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ethionine
Smältpunkt ∼265°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1722529
Merck Index 14,3738
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 2-amino-4-(etylsulfanyl)butansyra
Formel vikt 163.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.