Läs mer
DL-etionin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10562921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10562921 2.5 g Glasflaska 2.5g
10794851 10 g Glasflaska 10g
10259263 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146170025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-21-0
Molekylformel C6H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 163.24
MDL-nummer MFCD00063102
InChI-nyckel GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
IUPAC-namn 2-amino-4-etylsulfanylbutansyra
LEDER CCSCCC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ethionine
Smältpunkt 265°C to 269°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Merck Index 15, 3792
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 163.23
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Ethionine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.