Läs mer
DL-Ethyl 2-bromovalerate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10540581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10540581 100 g Glass bottle 100g
10419030 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118161000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 615-83-8
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
MDL-nummer MFCD00000159
InChI-nyckel ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC-namn ethyl 2-bromopentanoate
LEDER CCCC(C(=O)OCC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Ethyl 2-bromovalerate
Namnnotering 99%
Färg Colorless
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 190.0°C to 192.0°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4476 to 1.4496
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 302
Synonym ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 209.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Ethyl 2-bromovalerate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.