missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Fenfluramine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30404768
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30404768 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2456052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fenfluramine Hydrochloride
CAS 404-82-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H16 F3 N . Cl H
Kvantitet 2.5 g
Synonym Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 267.72
Formel vikt 267.1002
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.