Läs mer
DL-Fenfluramine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30402853
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30402853 250 mg
1 options
Produktkod. 30402853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF245605250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenfluramine Hydrochloride
CAS 404-82-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H16 F3 N . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 267.72
Formel vikt 267.1002