Läs mer
DL-glutaminsyra, 95 %
Produktkod. 15459558
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459558 500 g 500g
15439558 25 g 25g
15449558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63075.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-65-2 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Dess saltform (glutamat) är en viktig signalsubstans som spelar en nyckelroll i långsiktig potentiering och är viktig för inlärning och minne. Glutaminsyra är också en nyckelmolekyl i cellulär metabolism. DL-glutaminsyra används för att studera dess mekanismer för kristallbildning och självmontering på ytor och sampolymerutveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dess saltform (glutamat) är en viktig signalsubstans som spelar en nyckelroll i långsiktig potentiering och är viktig för inlärning och minne. Glutaminsyra är också en nyckelmolekyl i cellulär metabolism. DL-glutaminsyra används för att studera dess mekanismer för kristallbildning och självmontering på ytor och sampolymerutveckling.
Löslighet Löslig i vatten (blandbar), HCl, eter (sparsamt), etanol (sparsamt
) och petroleumeter (sparsamt).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-65-2
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00063113
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, dl, glutaminsaeure, glutamic acid dl-form, dl-glutamicacid, dl-glu, +--glutamic acid, 2-aminoglutaric acid, glutamate
PubChem CID 611
ChEBI CHEBI:18237
IUPAC-namn 2-aminopentandisyra
LEDER NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamic acid
Beilstein 1723799
Merck Index 14,4469
Löslighetsinformation Löslig i vatten (blandbar), HCl, eter (sparsamt), etanol (sparsamt) och petroleumeter (sparsamt).
Kvantitet 500 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.