missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Glutamic Acid-d5, TRC

Produktkod. 30240544
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240544 10 mg
30240812 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59695710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14341-79-8
Molekylformel C5 D5 H4 N O4
Molekylvikt (g/mol) 152.16
Synonym (±)-Glutamic Acid-d5, DL-Glu-d5, Glutaminic Acid-d5, NSC 206301-d5, NSC 9967-d5, DL-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid
IUPAC-namn 2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Glutamic Acid-d5
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 152.0845
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.