Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-glutaminsyra monohydrat, 98+%
Produktkod. 10489410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10489410 1 kg Plastflaska 1kg
10086233 25 g Plastflaska 25g
10316800 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10489410 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119930010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 19285-83-7 | C5H9NO4·H2O | 165,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19285-83-7
Molekylformel C5H9NO4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00150703
InChI-nyckel OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC-namn 2-aminopentandisyra;hydrat
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamic acid monohydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 194,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20,54 g/L (25 °C). Andra lösligheter: sparsamt lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 165.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.