Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-glutaminsyra monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473308
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473308 25 g 25g
11483308 100 g 100g
11493308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473308 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17719.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19285-83-7 | C5H11NO5 | 165.145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19285-83-7
Molekylformel C5H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 165.145
MDL-nummer MFCD00150703
InChI-nyckel OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC-namn 2-aminopentandisyra;hydrat
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamic acid monohydrate
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 4155097
Merck Index 14,4469
Densitet 1.46
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.15 (147.13 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.