Läs mer
Dl-glutaminsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30407506
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30407506 2.5 g
1 options
Produktkod. 30407506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5971102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dl-glutamic acid monohydrate
CAS 19285-83-7
Molekylformel C5H11NO5
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
LEDER O.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-aminopentanedioinsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 165.15
Formel vikt 165.0637