Läs mer
Dl-glutaminsyra monohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dl-glutamic acid monohydrate |
| CAS | 19285-83-7 |
| Molekylformel | C5H11NO5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| LEDER | O.NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminopentanedioinsyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vikt | 165.0637 |