Läs mer
DL-glutaminsyra, TRC
Produktkod. 30404189
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30404189 50 g
1 options
Produktkod. 30404189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59695550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamic acid
CAS 617-65-2
Molekylformel C5 H9 N O4
Kvantitet 50 g
Synonym Glutamic acid (9CI, ACI), DL-Glutamic acid (ZCI), Glutamic acid, DL- (8CI), (±)-Glutamic acid, 2-Aminopentanedioic acid, 4-Amino-1,5-pentanedioic acid, DL-Glu, Glutaminic acid, NSC 206301, NSC 9967
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER NC(CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-aminopentanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Formel vikt 147.0532