Läs mer
DL-Glutamic-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Glutamic-d3 Acid |
| CAS | 96927-56-9 |
| Molekylformel | C5 D3 H6 N O4 |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Synonym | DL-Glutamic-2,4,4-d3 Acid, Glutamic-2,4,4-d3 acid (9CI), DL-Glutamic-2,4,4-d3 acid (ZCI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,4,4-trideuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.15 |
| Formel vikt | 150.072 |