Läs mer
DL-Glutamin, 98 %
Produktkod. 15499358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499358 5 g 5g
15489358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62915.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 6899-04-3 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6899-04-3
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.146
MDL-nummer MFCD00065103
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamine
PubChem CID 738
ChEBI CHEBI:28300
IUPAC-namn 2,5-diamino-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamine
Smältpunkt 177 °C
Merck Index 14,4471
Kvantitet 5 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.