Läs mer
DL-Glutamine, MedChemExpress
Produktkod. 16488736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488736 100 mg
1 options
Produktkod. 16488736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1346
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Glutamine
CAS 6899-04-3
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10N2O3
Synonym (±)-Glutamine DL-Gl
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (228.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid