missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 (~ 0.1M Aqueous Solution) (>85%), TRC

Produktkod. 30240525
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240525 2.5 mg
30180032 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5982212.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 478529-56-5
Molekylformel 13C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 93.06
Synonym (±)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceric aldehyde-1,2,3-13C, Glyceraldehyde-1,2,3-13C, Glyceric Aldehyde-1,2,3-13C, Glycerinaldehyde-1,2,3-13C, Glycerose-1,2,3-13C, NSC 67934-1,2,3-13C, dl-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C
IUPAC-namn 2,3-dihydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})propanal
LEDER O[13CH2][13CH](O)[13CH]=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1,2+1,3+1
Formel vikt 93.0418
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 0.1M
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.