Läs mer
DL-Glyceraldehyde-1,3-13C2 (~ 0.1M Solution) (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Glyceraldehyde-1,3-13C2 |
| CAS | 478529-53-2 |
| Molekylformel | 13C2 C H6 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Propanal-1,3-13C2, 2,3-dihydroxy- (9CI), DL-Glyceraldehyde-1,3-13C2, 2,3-Dihydroxypropanal-1,3-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1,2+1 |
| LEDER | O[13CH2]C(O)[13CH]=O |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxy(1,3-^{13}C_{2})propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.063 |
| Formel vikt | 92.038 |