missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-Glyceraldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Glyceraldehyde |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2 |
| Formel vikt | 90.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?