Läs mer
Dl-Glyceric Acid Hemicalcium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dl-Glyceric Acid Hemicalcium Salt Hydrate |
| CAS | 67525-74-0 |
| Molekylformel | 2 C3 H5 O4 . Ca . 2 H2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| LEDER | O.O.[Ca+2].OCC(O)C(=O)[O-].OCC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;2,3-dihydroxypropanoate;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.247 |
| Formel vikt | 286.021 |