Läs mer
DL-Histidine-Alpha,Beta,Beta-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Histidine-alpha,beta,beta-d3 |
| CAS | 344299-50-9 |
| Molekylformel | C6 D3 H6 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DL-Histidine-α,β,β-D3, Histidine-α,β,β-d3 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,5D |
| LEDER | [2H]C([2H])(c1c[nH]cn1)C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vikt | 158.0883 |