Läs mer
DL-Histidinhydroklorid, monohydrat, 98 %
Produktkod. 10444121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444121 25 g Glasflaska 25g
10055770 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411720250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123333-71-1 | C6H10ClN3O2 | 191,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-71-1
Molekylformel C6H10ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.62
MDL-nummer MFCD00064555
InChI-nyckel QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Synonym hydrogen dl-histidine chloride, 2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride, 2-azanyl-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride
PubChem CID 53395185
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra;hydron;klorid
LEDER [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Histidine hydrochloride, monohydrate
Smältpunkt 233,0 °C
Namnnotering 98%
Arsenik (As) 1 ppm max.
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 1% max.
Andra aminosyror (TLC) inga
Förpackning Glasflaska
Sulfat 300 ppm max.
Transmittans 96% min. (c=3, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.