Läs mer
DL-Histidin hydroklorid, monohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-143149 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10444121
Brand: Thermo Scientific Acros 411720250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123333-71-1 | C6H10ClN3O2 | 191.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-71-1
Molekylformel C6H10ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 191.62
MDL-nummer MFCD00064555
InChI-nyckel QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Synonym hydrogen dl-histidine chloride, 2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride, 2-azanyl-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride
PubChem CID 53395185
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra;hydron;klorid
LEDER [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Histidine hydrochloride, monohydrate
Smältpunkt 233.0°C
Namnnotering 98%
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 1% max.
Andra aminosyror (TLC) none
Förpackning Glasflaska
Sulfat 300ppm max.
Transmittans 96% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.1% max.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 209.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.