Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11403227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403227 5 g 5g
11413227 25 g 25g
11423227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403227 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16165.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat är den blandade isomeren av D- och L-histidin. Den kan användas för att utvärdera effektiviteten av kirala ligandutbytesmedier och system för aminosyra och i drift av buffertar för kapillärelektrofores. Det är också en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat är den blandade isomeren av D- och L-histidin. Det kan användas för att utvärdera effektiviteten av kirala ligandutbytesmedia och system för aminosyra och i köra buffertar för kapillärelektrofores. Det är också en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-71-1
Molekylformel C6H12ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.63
MDL-nummer MFCD00151028
InChI-nyckel CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra;hydron;klorid;hydrat
LEDER [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209,63 (191,62 Vattenfri)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.