Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat, 99 %
Beskrivning
DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat är den blandade isomeren av D- och L-histidin. Den kan användas för att utvärdera effektiviteten av kirala ligandutbytesmedier och system för aminosyra och i drift av buffertar för kapillärelektrofores. Det är också en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
DL-Histidinmonohydrokloridmonohydrat är den blandade isomeren av D- och L-histidin. Det kan användas för att utvärdera effektiviteten av kirala ligandutbytesmedia och system för aminosyra och i köra buffertar för kapillärelektrofores. Det är också en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | DL-Histidine monohydrochloride monohydrate |
| Smältpunkt | ∼250 °C (dekomposition) |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 209,63 (191,62 Vattenfri) |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.