Läs mer
DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 Acid, TRC
Produktkod. 30399542
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30399542 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH5912995MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 Acid
CAS 157203-91-3
Molekylformel C4 D4 H5 N O5 S
Kvantitet 5 mg
Synonym Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-amino-4-sulfo- (9CI), Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-amino-4-sulfo-, (±)- (ZCI), 2-Amino-4-sulfobutanoic-3,3,4,4-d4 acid, (±)-Homocysteic acid-d4, DL-Homocysteic-3,3,4,4-d4 acid, DL-Homocysteic Acid-3,3,4,4-D4
InChI formel InChI=1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/i1D2,2D2
LEDER [2H]C([2H])(C(N)C(=O)O)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-sulfobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 187.208
Formel vikt 187.045
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.