Läs mer
MedChemExpress DL-Homocysteine
Produktkod. 16439406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439406 100 mg
1 options
Produktkod. 16439406 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW040821
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 135.19 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Produkttyp Natural Products
Löslighet H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Mål Endogenous Metabolite