Läs mer
DL-Homocystein, 90 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Homocysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 135.0354 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |