Läs mer
DL-Homocystein, 90 %, TRC
Produktkod. 17974895
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974895 100 mg
17911005 50 mg
17942565 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH591295100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 454-29-5
Molekylformel C4 H9 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 135.19
Synonym 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
IUPAC-namn 2-amino-4-sulfanyl-butansyra
LEDER NC(CCS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 135.0354