Läs mer
DL-Homocysteine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Homocysteine-d4 |
| CAS | 416845-90-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 D4 H5 N O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Homocysteine-3,3,4,4-d4 (9CI), DL-Homocysteine-3,3,4,4-D4, (±)-Homocysteine-d4, 2-Amino-4-mercaptobutanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-Amino-4-mercaptobutyric-3,3,4,4-d4 acid, 2-Amino-4-sulfanylbutanoic-3,3,4,4-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])C(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.209 |
| Visa mer |