Läs mer
DL-Homocysteintiolaktonhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11357216
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357216 25 g 25g
11367216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09077.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 6038-19-3 | C4H8ClNOS | 153,624 g/mol
DL-Homocystein tiolaktonhydroklorid används som en mellanprodukt av erdostein och citiolon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar DL-Homocystein tiolaktonhydroklorid används som en mellanprodukt
av erdostein och citiolon.
Löslighet
Lösligt i vatten (740g/L). Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6038-19-3
Molekylformel C4H8ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 153.624
MDL-nummer MFCD00012724
InChI-nyckel ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC-namn 3-aminotiolan-2-on;hydroklorid
LEDER C1CSC(=O)C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Smältpunkt ∽204°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3562103
Merck Index 14,4734
Löslighetsinformation Soluble in water (740g/L). Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 153.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.