Läs mer
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16430759
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16430759 1 g
1 options
Produktkod. 16430759 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101404
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 6038-19-3
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H8ClNOS
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(N)CCS1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 153.63
Formel vikt 153.63
Procent renhet 97.0%