Läs mer
dl Homocystein Thiolacton Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30398485
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398485 250 g
30396393 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30398485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH591300250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6038-19-3
Molekylformel C4 H7 N O S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 153.63
Synonym 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (9CI), 2(3H)-Thiophenone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (±)- (8CI), 2-Oxothiolan-3-aminium chloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, ADT, HCTL hydrochloride, Homocysteine thiolactone hydrochloride, NSC 22879
IUPAC-namn 3-aminotiolan-2-ett; hydroklorid
LEDER Cl.NC1CCSC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Kvantitet 250 g
Formel vikt 153.0015