Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinetiolaktonhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10633342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633342 25 g Glasflaska 25g
10152390 1 g Glasflaska 1g
10103111 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633342 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 120830250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6038-19-3 | C4H7NOS·HCl | 153,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6038-19-3
MDL-nummer MFCD00012724
InChI-nyckel ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC-namn 3-aminotiolan-2-on;hydroklorid
LEDER C1CSC(=O)C1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 199,0 °C till 203,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H7NOS·HCl
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 4772
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 740,5 g/L (20 c)
Sublimeringspunkt >140 °C
Molekylvikt (g/mol) 153.63
Formel vikt 153.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.