Läs mer
DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, TRC
Produktkod. 30399593
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399593 250 mg
30400401 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH591292250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108641-82-3
Molekylformel C8 D8 H8 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 276.4029
Synonym (R*,R*)-(±)-4,4'-Dithiobis[2-amino-Butanoic Acid-d8, DL-4,4'-Dithiobis[2-amino-butyric Acid-d8, DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)-d8, DL-Homocystine-d8, NSC 226570-d8
IUPAC-namn rac-(2R)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-[[rac-(3R)-3-amino-3-carboxy-1,1,2,2-tetradeuteriopropyl]disulfanyl]butanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 276.1054
Procent renhet >95%