Läs mer
DL-Homocystine, MedChemExpress
Produktkod. 16402678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16402678 5 g
1 options
Produktkod. 16402678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW009390
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homocystine
CAS 870-93-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H16N2O4S2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (37.26 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
LEDER N[C@H](C(O)=O)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](C(O)=O)CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Formel vikt 268.35
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism