Läs mer
DL-Homofenylalanin, TRC
Produktkod. 30135902
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135902 5 g
17957154 250 mg
17988574 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH5913105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1012-05-1
Molekylformel C10 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, DL- (8CI), α-Aminobenzenebutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-Homophenylalanine, (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
IUPAC-namn 2-amino-4-fenylbutansyra
LEDER NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.0946