Läs mer
DL-Homoserine, 98%
Produktkod. 15439628
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439628 1 g 1g
15459628 250 mg 250mg
15449628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63118.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1927-25-9
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00002618,MFCD00077786
InChI-nyckel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
IUPAC-namn 2-amino-4-hydroxibutansyra
LEDER N[C@@H](CCO)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homoserine
Smältpunkt 188°C to 189°C
Beilstein 1721682
Merck Index 14,4739
Kvantitet 1 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.