Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-homoserin, 99 %
Produktkod. 10636252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10636252 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10636252 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Homoserine
Namnnotering 99%
CAS 1927-25-9
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C4H9NO3
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
MDL-nummer MFCD00002618,MFCD00077786
Beilstein 04, 514
Merck Index 14, 4739
Synonym dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
InChI-nyckel UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
LEDER N[C@@H](CCO)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-4-hydroxibutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Kvantitet 5 g
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98.5 to 101%
Fysisk form Fint kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.