Läs mer
DL-Homoserin laktonhydrobromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet unitSize
11413872 5 g 5g
1 options
Product Code. 11413872 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215738905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Homoserine lactone hydrobromide
CAS 6305-38-0
Färg Vitt
Molekylformel C4H8BrNO2
Kvantitet 5 g
Synonym alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
InChI-nyckel MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC(=O)C1N.Br
IUPAC-namn 3-aminooxolan-2-on;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 182.017
PubChem CID 73508
Formel vikt 182.02
Fysisk form Pulver