Läs mer
DL-Isoborneol, 93%, tech.
Produktkod. 10488270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10488270 25 g Plastflaska 25g
10705011 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10488270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-76-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00074821
InChI-nyckel DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC-namn (lR,3R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
LEDER CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Isoborneol
Namnnotering tech., 93%
Smältpunkt 208.0°C to 214.0°C
Färg Gult
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, II, 80
Merck Index 15, 5173
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: readily soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vikt 154.25
Procent renhet 93%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Isoborneol
Signalord
  • Varning
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.