Läs mer
DL-Isocietrisk syralakton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Isocitric Acid Lactone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 174.0164 |