Läs mer
DL-isocitronsyra, trinatriumsalthydrat, 95 %
Produktkod. 10053573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10053573 25 g Glasflaska 25g
10388050 1 g Glasflaska 1g
10311054 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10053573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205010250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1637-73-6 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637-73-6
Molekylformel C6H5Na3O7
Molekylvikt (g/mol) 258.07
MDL-nummer MFCD00149284
InChI-nyckel HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Synonym dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
PubChem CID 168942
IUPAC-namn trinatrium;1-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 555
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 258.07
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.