Läs mer
DL-Isoleucin, TRC
Produktkod. 30393027
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30393027 10 mg
1 options
Produktkod. 30393027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI81894810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Isoleucine
CAS 443-79-8
Molekylformel C6 H13 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Isoleucine, DL-Isoleucine, Isoleucine, DL- (8CI), (±)-Isoleucine, DL-Ile, NSC 9958, (2RS,3RS)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, rel-(2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0946