Läs mer
DL-isoproterenolhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Isoproterenolhydroklorid används som selektiv βadrenerg agonist och ökar cytosolisk cAMP.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Isoproterenolhydroklorid används som selektiv βadrenerg agonist och ökar cytosolisk cAMP.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml vid 25 °C), etanol (20 mg/ml), metanol, DMSO (50 mg/ml vid 25 °C) och fosfatbuffrad saltlösning (50 mM).
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Isoproterenol hydrochloride |
| Smältpunkt | 165 °C till 175 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3917363 |
| Merck Index | 14,5217 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml vid 25 °C), etanol (20 mg/ml), metanol, DMSO (50 mg/ml vid 25 °C) och fosfatbuffrad saltlösning (50 mM). |
| Formel vikt | 247.72 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning