Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-Isoserin, 98 %
Produktkod. 10187843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10187843 1 g Glasflaska 1g
10026153 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10187843 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 279670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-71-9
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
MDL-nummer MFCD00008138
InChI-nyckel BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
IUPAC-namn 3-amino-2-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Isoserine
Smältpunkt 235°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH3CH(OH)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.