Läs mer
DL-Mjölksyra, 80-85% aq. soln.
Produktkod. 15419009
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419009 250 g 250g
15498999 1000 g 1000g
15409009 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14259.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
DL-Mjölksyra används för att producera serieprodukter eller används i stor utsträckning i livsmedel, vintage, drycker, läkemedel, polymerisation, textil, läder, tobak, foder, plastkemikalier, bekämpningsmedel, polymerlösningar och annan industri. Mjölksyra används också som surgörande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten
och i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-21-5
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lactic acid
Kokpunkt 122 °C (15 mmHg)
Densitet 1.209
Kvantitet 250 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.423
Beilstein 1209341
Merck Index 145336
Löslighetsinformation Löslig i vatten och i etanol.
Formel vikt 90.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 80 to 85% aq. Soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.