Läs mer
DL-Mjölksyra, 90 %
Produktkod. 10031120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031120 1 kg Glasflaska 1kg
10736341 25 g Glasflaska 25g
10153460 500 g Glasflaska 500g
10487510 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10554074 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10031120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.27 SEK
    755.65 SEK / 1kg
    Save 85.62 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00004520
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra
LEDER CC(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Lactic acid
Smältpunkt 18,0 °C
Kokpunkt 122,0 °C (15,0 mmHg)
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kvantitet 1 kg
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4252 till 1,4272
Rester efter antändning 0,1% max.
Linjär formel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, furfurol, glycerol, mindre löslig i eter, praktiskt taget olöslig i kloroform, kol, disulfid, petroleumeter
Formel vikt 90.08
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Lactic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.